Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Detergens mit gereinigtem Wasser
BIOPHARMA
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
Marke:  Contec™ SBC103NK
132.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16615544
  • 179.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
Mit einem pH-Wert zwischen 6,5 und 8,0 nach Bestrahlung eignet sich Contec Sterile NeutraKlean ideal für die nach der Wartung erforderliche einfache Reinigung und zur Entfernung von Desinfektionsmittelrückständen und allgemeiner Erde. Die Verwendung eines Tensids/Waschmittels hilft dabei, die Bindung von Partikeln und Schmutz an eine Oberfläche zu brechen und ermöglicht eine einfachere Entfernung.
Das Produkt ist 0,2 μm gefiltert und unter Grad-A-Luftstrom abgefüllt und in einem Reinraum der Klasse C verpackt. Das Produkt ist gebrauchsfertig und entweder als 1 l-Zerstäuberpistole oder als Flasche mit Deckel und als 5 l-Behälter mit Deckel für größere Bereiche erhältlich.  Die 1 l-Zerstäuberpistole ist mit einem Beutel in Flasche-Schutzsystem ausgestattet, das verhindert, dass der Flascheninhalt während des Gebrauchs kontaminiert wird.
Die Flaschen werden doppelt verpackt geliefert, um die Überführung des Produkts in einen pharmazeutischen Reinraum, Isolatoren oder RABS zu erleichtern. Die linearen Abreißbeutel sind auch mit Handschuhen leicht zu öffnen.
Merkmale & Vorteile
  • Der neutrale pH-Wert ermöglicht den Einsatz in allen Bereichen des Reinraums, da die Oberflächen geschont werden
  • Gefiltert auf 0,2 Micron mit einem Luftstrom der Klasse A in einem Reinraum der Klasse C, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
  • Die schaumarme Reinigungsmittelwirkung ist ideal für den Einsatz auf Böden, Wänden und Bänken
  • Ein geringer Anteil an Tensiden sorgt für wenige Rückstände, die leicht entfernt werden können
  • Die Zerstäuberpistole kann auf Strahl oder Sprühen eingestellt werden und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
  • Zerstäuberpistole und Beutel im Flaschenschutzsystem verhindern, dass der Flascheninhalt während des Gebrauchs kontaminiert wird
  • Die Flaschen können vollständig entleert werden, wodurch Abfall vermieden wird, sodass nicht verwendete Produkte während der Haltbarkeit nicht entsorgt werden müssen
  • Doppelt verpackt in einer Verpackung mit linearem Rissverlauf, sodass jeder Beutel auch mit Handschuhen leicht zu öffnen ist
  • Der Behälter mit Deckel eignet sich ideal für größere Bereiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Neutrales Reinigungsmittel mit gereinigtem Wasser
6 bis 8
Farblos
Klar
Capped Bottle
Gefiltert
6 x 1 L
Flüssig
Steril
Nicht autoklavierbar
Fluid
Begrenzte Nutzung
No
1 l
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Contec™ NeutraKlean™ Detergens mit gereinigtem Wasser > 1 l