Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Detergens mit gereinigtem Wasser
BIOPHARMA
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
Marke:  Contec™ SBC503NK
151.14 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15507171
  • 202.00 CHF / 2 Flaschen
Verfügbar ab: 03-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
  • Schonendes, nicht schäumendes Reinigungsmittel
  • Kann direkt auf die Oberfläche aufgebracht werden, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten
  • Gefiltert auf 0.22 Mikrometer unter Luftstrom Gütegrad A
  • Entfernt Verunreinigungen physisch
  • Ausreichende sporizide Aktivität für Bereiche mit Gütegraden A/B
  • Geringe Rückstände, keine Rückstandsbeseitigung mit Alkohol oder Wasser erforderlich
  • Gammabestrahlt
  • Große Tröpfchengröße
  • Erleichtert die Transferdesinfektion in Isolatoren und Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS)
  • Gleiche Qualität wie bei der Verwendung von Wasserstoffperoxiddampf
  • Dreifach/doppelt in einer linearen Abreißverpackung verpackt
  • Nicht korrosiv
Anwendungen:
  • Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungsmittel mit Reinstwasser
6 bis 8
Farblos
Wasserstoffperoxid und gereinigtes Wasser (EP)
Flasche mit Verschluss
Gefiltert
Sterilität gegenüber Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
5 l
Flüssig
Steril
Klar
0.3 % Amin-Oxid in gereinigtem Wasser (EP)
Begrenzte Nutzung
No
2 Packungen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer241202950 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2025 Catalog NumberSBC503NK
Chargennummer240902883 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog NumberSBC503NK
Chargennummer240802851 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog NumberSBC503NK
Chargennummer240502764 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/11/2024 Catalog NumberSBC503NK
Chargennummer240502763 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/11/2024 Catalog NumberSBC503NK
Name des Produkts
Contec™ NeutraKlean™ Detergens mit gereinigtem Wasser > Mit Deckel; 2x5 l