Learn More
Ansell™ ™ Neopren-Handschuhe der Serie NeoTouch 25-101, hellgrün
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Spritzern. Die Ansell™ NeoTouch™ 25-101 Serie hellgrünen Neoprenhandschuhe verfügen über eine Innenschicht aus Polyurethan für einfaches Anziehen und über texturierte Fingerspitzen für sicheren Halt unter nassen und trockenen Bedingungen.
28.20 CHF - 28.57 CHF
Spezifikation
Farbe | Grün |
---|---|
Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
Material | Neopren |
Produkttyp | Handschuhe |
Modell | 25-101 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11781573
|
Ansell™
25101100 |
10 |
28.57 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11761573
|
Ansell™
25101080 |
8 |
28.20 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11771573
|
Ansell™
25101090 |
9 |
28.20 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11722125
|
Ansell™
25101070 |
7 |
28.20 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Innenschicht aus Polyurethan für einfaches Anziehen
- Texturierte Fingerspitzen für sicheren Halt
- Bündchen mit Wulstrand für sicheren Halt
- Grün
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Säuren, Basen und Alkoholen
- Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalienspritzern
Spezifikation
Grün | |
Neopren | |
25-101 | |
Abgerundet, rollgeformt | |
Säuren, Basen und Alkohole | |
9.5 in. |
Ja | |
Handschuhe | |
0,13mm | |
Polymer | |
25-101 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ ™ Neopren-Handschuhe der Serie NeoTouch 25-101, hellgrün