Learn More
Ansell™ ™ Neopren-Handschuhe der Serie NeoTouch 25-101, hellgrün
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Spritzern. Die Ansell™ NeoTouch™ 25-101 Serie hellgrünen Neoprenhandschuhe verfügen über eine Innenschicht aus Polyurethan für einfaches Anziehen und über texturierte Fingerspitzen für sicheren Halt unter nassen und trockenen Bedingungen.
Marke: Ansell™ 25101070
19.17 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Innenschicht aus Polyurethan für leichtes Aufsetzen
- Texturierte Fingerspitzen für sicheren Halt
- Rollrand für sicheren Halt
- Grün
- Hoch widerstandsfähig gegen Säuren, Basen und Alkohole
- Guter Chemikalienspritzschutz
Spezifikation
Grün | |
Neopren | |
7 | |
0,13mm | |
Polymer | |
Säuren, Basen und Alkohole | |
9.5 in. |
Ja | |
Handschuhe | |
25-101 | |
Abgerundet, rollgeformt | |
1000 Paare | |
25-101 | |
240 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08