Learn More
Ansell™ ™ Neopren-Handschuhe der Serie NeoTouch 25-101, hellgrün
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Spritzern. Die Ansell™ NeoTouch™ 25-101 Serie hellgrünen Neoprenhandschuhe verfügen über eine Innenschicht aus Polyurethan für einfaches Anziehen und über texturierte Fingerspitzen für sicheren Halt unter nassen und trockenen Bedingungen.
Marke: Ansell™ 25101100
19.17 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Innenschicht aus Polyurethan für einfaches Anziehen
- Texturierte Fingerspitzen für sicheren Halt
- Bündchen mit Wulstrand für sicheren Halt
- Grün
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Säuren, Basen und Alkoholen
- Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalienspritzern
Spezifikation
Grün | |
Neopren | |
10 | |
0,13mm | |
Polymer | |
Säuren, Basen und Alkohole | |
9.5 in. |
Ja | |
Handschuhe | |
25-101 | |
Abgerundet, rollgeformt | |
100 Paare | |
25-101 | |
250 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30