Learn More
Neodym(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11326318
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Neodym(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326318
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11326318
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011252.14
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 19423-78-0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19423-78-0
MDL-Nummer MFCD00011132
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 124°C
Physikalische Form Nasse kristalline Aggregate
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,6450
Formelmasse 250.60 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX04D020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number011252.14,011252.22
ChargennummerW07K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number011252.14,011252.22
ChargennummerR12J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2023 Catalog Number011252.14
ChargennummerF05T003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011252.14,011252.22
ChargennummerX04D020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011252.14,011252.22
Name des Produkts
Neodym(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >