Learn More
Neodym(III)-Chloridhydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Artikelnummer.: 11306318
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Neodym(III)-Chloridhydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11306318
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11306318
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011251.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 19423-78-0 | Cl3Nd | 250.59 g/mol
Neodymium(III) chloride hydrate is used for production of neodymium metal. It also finds application in lasers and fiber amplifiers. It serves as dopants for silica based as well as plastic fibers. It plays an important role of additives in organic light emitting diodes resulting in improved LED emission spectrum. In addition, it is used in catalysis of polymerization of various dienes. It is used to modify titanium dioxide for use as a photocatalyst. Its coating on aluminum and its alloy protect them from corrosion. It is also extensively used as fluorescent labels for organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19423-78-0
MDL-Nummer MFCD00011132
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 124°C
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Summenformel NdCl3·H2O
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 250.60 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Crystalline aggregrates
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neodymium(III) chloride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Neodymium chloride
Name des Produkts
Neodym(III)-Chloridhydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >