Learn More
Neodym(III)-chlorid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10563041
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) chloride
Schmelzpunkt 784°C
Namenshinweis 99.9%
CAS 10024-93-8
Farbe Weiß
CAS Min. % 99.85
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Summenformel Cl3Nd
Strukturformel Cl3Nd
MDL-Nummer MFCD00011132
Merck Index 10, 6295
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 96.7g/100mL (13°C)
Molekulargewicht (g/mol) 250.59
Formelmasse 250.59
Reinheit (%) 99.90%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Neodym(III)-chlorid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >