Learn More
Neodym-Bor-Eisen, Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic%
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013642.95
1056.09 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15481047
  • 1090.00 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Neodymium Boron Iron applied to manufacture head actuators for computer hard disks, magnetic resonance imaging (MRI), magnetic guitar pickups, loudspeakers and headphones, mechanical e-cigarette firing switches and magnetic bearings and couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Neodymium Boron Iron
Grau-Silber
2 x 500 g
MFCD02091729
Insoluble in water.
Silver gray broken lump
Magnet Alloy Additive
Zerbrochener Klumpen
Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic%
Magnet Alloy Additive
Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN21K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number013642.18,013642.95,013642.30
ChargennummerS03I065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2022 Catalog Number013642.18,013642.95,013642.30
ChargennummerP04I088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number013642.18,013642.95,013642.30
ChargennummerF12U035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013642.18,013642.95,013642.30
ChargennummerJ19U022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013642.18,013642.95,013642.30
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Neodym-Bor-Eisen, Thermo Scientific Chemicals, REacton™ > 2 x 500 g