Learn More
Neodym-Bor-Eisen, Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic%
103.00 CHF - 1090.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Neodymium Boron Iron |
---|---|
Namenshinweis | Magnet Alloy Additive |
Farbe | Grau-Silber |
Physikalische Form | Zerbrochener Klumpen |
Summenformel | Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11396888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013642.18 |
50 g |
103.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11316898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013642.30 |
250 g |
397.31 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15481047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013642.95 |
2 x 500 g |
1090.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Neodymium Boron Iron applied to manufacture head actuators for computer hard disks, magnetic resonance imaging (MRI), magnetic guitar pickups, loudspeakers and headphones, mechanical e-cigarette firing switches and magnetic bearings and couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Neodymium Boron Iron | |
Grau-Silber | |
Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic% | |
Magnet Alloy Additive | |
Geruchsneutral |
Magnet Alloy Additive | |
Zerbrochener Klumpen | |
MFCD02091729 | |
Insoluble in water. | |
Silver gray broken lump |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen