Learn More
Neodym-Bor-Eisen, Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic%
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013642.30
395.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Neodymium Boron Iron applied to manufacture head actuators for computer hard disks, magnetic resonance imaging (MRI), magnetic guitar pickups, loudspeakers and headphones, mechanical e-cigarette firing switches and magnetic bearings and couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Neodymium Boron Iron | |
Grau-Silber | |
250 g | |
MFCD02091729 | |
Insoluble in water. | |
Silver gray broken lump |
Magnet Alloy Additive | |
Zerbrochener Klumpen | |
Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic% | |
Magnet Alloy Additive | |
Geruchsneutral |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N21K007 | Analysenzertifikat | 05/03/2024 | 013642.18,013642.95,013642.30 |
S03I065 | Analysenzertifikat | 09/06/2022 | 013642.18,013642.95,013642.30 |
P04I088 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 013642.18,013642.95,013642.30 |
F12U035 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 013642.18,013642.95,013642.30 |
J19U022 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 013642.18,013642.95,013642.30 |