Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Ein schwach alkalisches Reinigungsmittel. Weigert™ Neodisher™ Z neutralisierendes Reinigungsmittel neutralisiert durch Zugabe in die erste Spülung nach Gebrauch.
18.90 CHF - 391.04 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Neodisher Z |
---|---|
Form | Flüssig |
pH | 3 bis 2,6 |
Sterilität | Unsteril |
Material | Zitronensäure, 2-Oktyl-2 H-isothiazol-3-one |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11738393
|
Dr.Weigert™
420230 |
10 l |
391.04 CHF
10 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10014184
|
Dr.Weigert™
420226 |
20 l |
314.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11918144
|
Dr.Weigert™
420287 |
1 l | N/A | |||||||
10308807
|
Dr.Weigert™
420287 |
1 l |
240.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Dosierung zwischen 1 und 5 ml
- Basiert auf organischen Säuren
- Ohne Tensid
- Phosphatfrei
Spezifikation
Neodisher Z | |
3 bis 2,6 | |
Zitronensäure, 2-Oktyl-2 H-isothiazol-3-one | |
1,2 g/cm3 (20 °C) |
Flüssig | |
Unsteril | |
1 bis 5 ml/l | |
Gefiltert |
Sicherheit und Handhabung
- neodisher Z
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: citric acid, anhydrous