Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Ein schwach alkalisches Reinigungsmittel. Weigert™ Neodisher™ Z neutralisierendes Reinigungsmittel neutralisiert durch Zugabe in die erste Spülung nach Gebrauch.
Marke: Dr.Weigert™ 420287
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Basiert auf Zitronensäure
- neodisher Z wird zur Neutralisierung von alkalischen Rückständen bei der Waschdesinfektion verwendet
- Ohne Phosphate, Phosphorsäure, Nitrogenverbindungen und Tenside
- Dosierung zwischen 2 und 4 ml/l
- Sanft zum Material
- Laborglaswaren in medizinischen, industriellen und Wasserlaboratorien
Spezifikation
Neodisher Z | |
3 bis 2,6 | |
Zitronensäure, 2-Oktyl-2 H-isothiazol-3-one | |
1,2 g/cm3 (20 °C) | |
Gefiltert |
Flüssigkeit | |
Unsteril | |
1 bis 5 ml/l | |
250 x 100 x 60 mm | |
1 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- neodisher Z
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: citric acid, anhydrous