Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Ein schwach alkalisches Reinigungsmittel. Weigert™ Neodisher™ Z neutralisierendes Reinigungsmittel neutralisiert durch Zugabe in die erste Spülung nach Gebrauch.
Marke:  Dr.Weigert™ 420287
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11918144
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Basiert auf Zitronensäure
  • neodisher Z wird zur Neutralisierung von alkalischen Rückständen bei der Waschdesinfektion verwendet
  • Ohne Phosphate, Phosphorsäure, Nitrogenverbindungen und Tenside
  • Dosierung zwischen 2 und 4 ml/l
  • Sanft zum Material
  • Laborglaswaren in medizinischen, industriellen und Wasserlaboratorien
Spezifikation
Spezifikation
Neodisher Z
3 bis 2,6
Zitronensäure, 2-Oktyl-2 H-isothiazol-3-one
1,2 g/cm3 (20 °C)
Gefiltert
Flüssigkeit
Unsteril
1 bis 5 ml/l
250 x 100 x 60 mm
1 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: anhydrous citric acid