Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher™ Z flüssiger Säureneutralisierer
Zur Neutralisierung von übertragenen Alkalirückständen bei der automatisierten Wiederaufbereitung. Weigert™ Neodisher™ Z neutralisierendes Detergens ist frei von Tensiden und Phosphaten.
Marke:  Dr.Weigert™ 420233
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10140021
  • 95.16 CHF / 5 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Basiert auf Zitronensäure
  • neodisher Z wird zur Neutralisierung von alkalischen Rückständen bei der Waschdesinfektion verwendet
  • Ohne Phosphate, Phosphorsäure, Nitrogenverbindungen und Tenside
  • Dosierung zwischen 2 und 4 ml/l
  • Sanft zum Material
  • Laborglaswaren in medizinischen, industriellen und Wasserlaboratorien
Spezifikation
Spezifikation
Neodisher Z
3 bis 2,6
Zitronensäure, 2-Oktyl-2 H-isothiazol-3-one
Kanister (länglich)
220 x 240 x 140 mm
Neutralisierung verschleppter Alkalirückstände in Laborglasartikeln
Flüssig
Unsteril
1 bis 5 ml/l
1,2 g/cm3 (20 °C)
Gefiltert
5 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Technical Notes
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dr.Weigert™ Neodisher™ Z flüssiger Säureneutralisierer > Menge: 10 L; Behälter: Kanister; Flüssigkeit