Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher™ Z flüssiger Säureneutralisierer
Zur Neutralisierung von übertragenen Alkalirückständen bei der automatisierten Wiederaufbereitung. Weigert™ Neodisher™ Z neutralisierendes Detergens ist frei von Tensiden und Phosphaten.
81.20 CHF - 95.16 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Neodisher Z |
---|---|
Form | Flüssig |
pH | 3 bis 2,6 |
Sterilität | Unsteril |
Material | Zitronensäure, 2-Oktyl-2 H-isothiazol-3-one |
Produktcode | Marke | Behältertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Behältertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10140021
|
Dr.Weigert™
420233 |
Kanister (länglich) |
95.16 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11748393
|
Dr.Weigert™
420235 |
Kanister (hohe Form) |
81.20 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Basiert auf organischen Säuren
- Sanft zum Material
- Laborglaswaren in medizinischen, industriellen und Wasserlaboratorien
Spezifikation
Neodisher Z | |
3 bis 2,6 | |
Zitronensäure, 2-Oktyl-2 H-isothiazol-3-one | |
5 l |
Flüssig | |
Unsteril | |
1 bis 5 ml/l |
Sicherheit und Handhabung
- neodisher Z
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: citric acid, anhydrous