Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher™ FLA Reiniger
Ein starkes alkalisches Reinigungsmittel ohne Tenside. Weigert™ Neodisher™ FLA-Reinigungsmittel ist eine konzentrierte Formel zur Verwendung mit peristaltischen Pumpen.
217.36 CHF - 394.16 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Neodisher FLA |
---|---|
Form | Flüssig |
pH | 12,3 bis 12,8 |
Sterilität | Unsteril |
Behältertyp | Kanister |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11758373
|
Dr.Weigert™
411230 |
10 l |
394.16 CHF
10 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11768373
|
Dr.Weigert™
411233 |
5 l |
217.36 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Enthält weder Phosphor- noch Oxidationsmittel
- Dosierung zwischen 2 und 6 ml
- Zu den Anwendungen gehören Physiologie, Serologie, Molkereiindustrie, Getreideindustrie, Erdölindustrie, Kunststoffindustrie und Gummiindustrie
Spezifikation
Neodisher FLA | |
12,3 bis 12,8 | |
Kanister |
Flüssig | |
Unsteril | |
Entfernt hartnäckige ölige Rückstände und andere organische Rückstände |
Sicherheit und Handhabung
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide