Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher™ FLA Reiniger
Ein starkes alkalisches Reinigungsmittel ohne Tenside. Weigert™ Neodisher™ FLA-Reinigungsmittel ist eine konzentrierte Formel zur Verwendung mit peristaltischen Pumpen.
Marke:  Dr.Weigert™ 411230
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11758373
  • 394.16 CHF / 10 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Alkalireiniger, Flüssigkonzentrat
  • neodisher LaboClean FLA wird zur Reinigung bei der Waschdesinfektion verwendet
  • Frei von Phosphaten, Tensiden und aktivem Chlor
  • Entfernt organische Rückstände, besonders geeignet für die Reinigung von Tierkäfigen für Mäuse oder Ratten aus Polysulfon, Polycarbonat, Polyetherimid, Polyphenylsulfon oder Edelstahl
  • Dosierung zwischen 2 und 6 ml/l
Spezifikation
Spezifikation
Neodisher FLA
12,3 bis 12,8
Polycarboxylate, Kaliumhydroxid
Kanister
310 x 230 x 180 mm
10 l
Flüssig
Unsteril
1 bis 6 ml/l
1,4 g/cm3 (20 °C)
Entfernt hartnäckige ölige Rückstände und andere organische Rückstände
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dr.Weigert™ Neodisher™ FLA Reiniger > Menge: 10 L; Behälter: Kanister; Flüssigkeit