Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher™ FLA Reiniger
Ein starkes alkalisches Reinigungsmittel ohne Tenside. Weigert™ Neodisher™ FLA-Reinigungsmittel ist eine konzentrierte Formel zur Verwendung mit peristaltischen Pumpen.
Marke:  Dr.Weigert™ 411233
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11768373
  • 217.36 CHF / 5 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Alkalireiniger, Flüssigkonzentrat
  • neodisher LaboClean FLA wird zur Reinigung bei der Waschdesinfektion verwendet
  • Frei von Phosphaten, Tensiden und aktivem Chlor
  • Entfernt organische Rückstände, besonders geeignet für die Reinigung von Tierkäfigen für Mäuse oder Ratten aus Polysulfon, Polycarbonat, Polyetherimid, Polyphenylsulfon oder Edelstahl
  • Dosierung zwischen 2 und 6 ml/l
Spezifikation
Spezifikation
Neodisher FLA
12,3 bis 12,8
Kanister
Gefiltert
5 l
Flüssig
Unsteril
220 x 240 x 140 mm
Entfernt hartnäckige ölige Rückstände und andere organische Rückstände
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dr.Weigert™ Neodisher™ FLA Reiniger > Menge: 5 l; Behälter: Kanister; Flüssigkeit