Learn More
Deutsch Neumann™ Sicherheits-Pipettierhilfe aus Naturkautschuk, Flip
Zur Verringerung der Risiken beim Pipettieren von toxischen, korrosiven, mit Bakterien verunreinigten oder übelriechenden Flüssigkeiten. Deutsch Neumann™ The Flip™ Sicherheitspipettierhilfen werden aus Naturkautschuk gefertigt.
4.10 CHF - 4.60 CHF
Spezifikation
Material Naturkautschuk
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Product Code Brand Farbe Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Farbe Price Quantity & Availability  
10436511
missing translation for 'viewDocuments'
Deutsch Neumann™
4710021
Grün
4.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10473194
missing translation for 'viewDocuments'
Deutsch Neumann™
4710001
Rot
4.10 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Nur zwei Bedienpunkte
  • Evakuierung durch das neue, automatische Ventil
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Farben
  • Durch sein Einhand-Design ist er der einfachste Sicherheit-Pipettenfüller auf dem Markt
  • Balg kann innen durch das Entfernen des patentierten Ventils und Ausspülen gereinigt werden
Specifications
Specifications
Naturkautschuk
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Deutsch Neumann™ Sicherheits-Pipettierhilfe aus Naturkautschuk, Flip