Learn More
Deutsch Neumann™ Sicherheits-Pipettierhilfe aus Naturkautschuk, Flip
Zur Verringerung der Risiken beim Pipettieren von toxischen, korrosiven, mit Bakterien verunreinigten oder übelriechenden Flüssigkeiten. Deutsch Neumann™ The Flip™ Sicherheitspipettierhilfen werden aus Naturkautschuk gefertigt.
Marke:  Deutsch Neumann™ 4710021
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10436511
  • 4.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nur zwei Bedienpunkte
  • Evakuierung durch das neue, automatische Ventil
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Farben
  • Durch sein Einhand-Design ist er der einfachste Sicherheit-Pipettenfüller auf dem Markt
  • Balg kann innen durch das Entfernen des patentierten Ventils und Ausspülen gereinigt werden
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Naturkautschuk
„FLIP“ Pipettierball
Je 1
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Sicherheits-Pipettierhilfe aus Naturkautschuk, Flip > Grün