Learn More
Deutsch Neumann™ Sicherheits-Pipettierhilfe aus Naturkautschuk, Flip
Zur Verringerung der Risiken beim Pipettieren von toxischen, korrosiven, mit Bakterien verunreinigten oder übelriechenden Flüssigkeiten. Deutsch Neumann™ The Flip™ Sicherheitspipettierhilfen werden aus Naturkautschuk gefertigt.
Marke: Deutsch Neumann™ 4710001
3.87 CHF gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24150" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nur zwei Bedienpunkte
- Evakuierung durch das neue, automatische Ventil
- Lieferbar in einer Vielzahl an Farben
- Durch sein Einhand-Design ist er der einfachste Sicherheit-Pipettenfüller auf dem Markt
- Balg kann innen durch das Entfernen des patentierten Ventils und Ausspülen gereinigt werden
Spezifikation
Rot | |
Naturkautschuk | |
Sicherhitspipettierhilfe Flip |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision in der Handhabung
Sparen Sie bis zu 92 % bei Geräten für Liquid HandlingAktionscode: 24150Gültig bis zum: 2025-03-14
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %