Learn More
Memmert™ Heißluftsterilisator, natürliche Konvektion, mit Einzel-Display
Dieser Heißluftsterilisator eignet sich zum Sterilisieren verschiedenster Behälter Geräte. Memmert™ Heißluftsterilisatoren mit SingleDISPLAY und natürlicher Konvektion ermöglichen die Regelung der vorgewärmten Frischluftzugabe durch Luftklappensteuerung in 10 %-Schritten. Sicherer als Desinfektion.
1245.00 CHF - 6310.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12895843
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Memmert™
SN110
108 l
2030.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12805853
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Memmert™
SN160
161 l
2705.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12815853
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Memmert™
SN260
256 l
3580.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12875843
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Memmert™
SN30
32 l
1245.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12825853
Unterlagen ansehen
Memmert™
SN450
449 l
4735.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12865843
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Memmert™
SN55
53 l
1435.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12885843
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Memmert™
SN75
74 l
1750.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12835853
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Memmert™
SN750
749 l
6310.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spracheinstellungen in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch und Ungarisch
  • SingleDISPLAY verfügt über einen adaptiven multifunktionalen digitalen PID-Mikroprozessorregler mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay
  • Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
  • Die Prozesszeit beginnt erst, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist
  • Drei frei wählbare Temperaturwerte
  • Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Luftklappenstellung, Programmzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit einstellbar
Spezifikation
Spezifikation
Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Heißluftsterilisator, natürliche Konvektion, mit Einzel-Display