Learn More
Memmert™ Heißluftsterilisator, natürliche Konvektion, mit Einzel-Display
Dieser Heißluftsterilisator eignet sich zum Sterilisieren verschiedenster Behälter Geräte. Memmert™ Heißluftsterilisatoren mit SingleDISPLAY und natürlicher Konvektion ermöglichen die Regelung der vorgewärmten Frischluftzugabe durch Luftklappensteuerung in 10 %-Schritten. Sicherer als Desinfektion.
Marke: Memmert™ SN450
Beschreibung
- Spracheinstellungen in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch und Ungarisch
- SingleDISPLAY verfügt über einen adaptiven multifunktionalen digitalen PID-Mikroprozessorregler mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay
- Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
- Die Prozesszeit beginnt erst, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist
- Drei frei wählbare Temperaturwerte
- Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Luftklappenstellung, Programmzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit einstellbar
Spezifikation
CE, cUL, DVE, EAC | |
Heißluftsterilisator mit natürlicher Konvektion | |
Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung | |
Edelstahl, Stahl | |
1224 x 1247 x 784 mm | |
1224 mm | |
1247 mm | |
784 mm | |
400 V | |
50/60 Hz |
449 l | |
TFT | |
Werkskalibrierungszertifikat für 160 °C | |
SN450 | |
784 mm | |
1040 mm | |
720 mm | |
4 V 3 Phasen/N 50/60 Hz | |
5.8 kW |