Learn More
Memmert™ Heißluftsterilisator, natürliche Konvektion, mit Einzel-Display
Dieser Heißluftsterilisator eignet sich zum Sterilisieren verschiedenster Behälter Geräte. Memmert™ Heißluftsterilisatoren mit SingleDISPLAY und natürlicher Konvektion ermöglichen die Regelung der vorgewärmten Frischluftzugabe durch Luftklappensteuerung in 10 %-Schritten. Sicherer als Desinfektion.
Marke: Memmert™ SN55
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spracheinstellungen in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch und Ungarisch
- SingleDISPLAY verfügt über einen adaptiven multifunktionalen digitalen PID-Mikroprozessorregler mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay
- Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
- Die Prozesszeit beginnt erst, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist
- Drei frei wählbare Temperaturwerte
- Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Luftklappenstellung, Programmzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit einstellbar
Spezifikation
CE, cUL, DVE, EAC | |
Heißluftsterilisator mit natürlicher Konvektion | |
Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung | |
Edelstahl | |
585 x 784 x 514 mm | |
585 mm | |
784 mm | |
514 mm | |
57 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
53 l | |
TFT | |
Werkskalibrierungszertifikat | |
SN55 | |
514 mm | |
400 mm | |
400 mm | |
330 mm | |
115/230 V 50/60 Hz | |
1.7/2 kW |
Heating-Ovens
DateigrößeVersion: 5.1 MB
Etuves
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Brochure technique
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Technical Brochure
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Heißluftsterilisator, natürliche Konvektion, mit Einzel-Display > Fassungsvermögen:53L; Anzahl der Raster:4
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur