Learn More
Thermo Scientific™ National Vial Crusher (Röhrchenöffner)
Senken Sie Abfallentsorgungskosten durch Verringerung des anfallenden Abfalls mit dem Thermo Scientific™ National Vial Crusher (Röhrchenöffner).
12135.01 CHF - 17890.80 CHF
Spezifikation
Produktlinie National
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10129094
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4040-PVCM
Pneumatic Benchtop Vial Crusher Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10520136
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4040-VC
Manual Benchtop Vial Crusher
12135.01 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Senken Sie Abfallentsorgungskosten durch Verringerung des anfallenden Abfallvolumens mit dem Thermo Scientific™ National Vial Crucher (Röhrchenöffner).
  • Bricht Röhrchen und Ampullen mit einem Volumen von 1 bis 100 ml auf und entfernt die Flüssigkeit aus ihnen
  • Kann 5.000 2 ml-Röhrchen/h verarbeiten
  • Kann sicher in einer Abzughaube betrieben oder an eine Absaugvorrichtung angeschlossen werden, um die Entwicklung brennbarer bzw. toxischer Dämpfe zu vermeiden
  • Umweltfreundliche Abfallentsorgung — aufgebrochenes Glas wird automatisch von Flüssigkeit zur separaten Entsorgung getrennt
Spezifikation
Spezifikation
National
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ National Vial Crusher (Röhrchenöffner)