Learn More
Thermo Scientific™ National Vial Crusher (Röhrchenöffner)
Senken Sie Abfallentsorgungskosten durch Verringerung des anfallenden Abfalls mit dem Thermo Scientific™ National Vial Crusher (Röhrchenöffner).
Marke: Thermo Scientific™ C4040-PVCM
Beschreibung
Senken Sie Abfallentsorgungskosten durch Verringerung des anfallenden Abfallvolumens mit dem Thermo Scientific™ National Vial Crucher (Röhrchenöffner).
- Bricht Röhrchen und Ampullen mit einem Volumen von 1 bis 100 ml auf und entfernt die Flüssigkeit aus ihnen
- Kann 5.000 2 ml-Röhrchen/h verarbeiten
- Kann sicher in einer Abzughaube betrieben oder an eine Absaugvorrichtung angeschlossen werden, um die Entwicklung brennbarer bzw. toxischer Dämpfe zu vermeiden
- Umweltfreundliche Abfallentsorgung—aufgebrochenes Glas wird automatisch von Flüssigkeit zur separaten Entsorgung getrennt
Spezifikation
Pneumatic Benchtop Vial Crusher with Stainless-steel Mobile Cart | |
Stainless Steel Mobile Cart | |
National | |
Pneumatic Benchtop Vial Crusher |