Learn More
Thermo Scientific™ National Vial Crusher (Röhrchenöffner)
Senken Sie Abfallentsorgungskosten durch Verringerung des anfallenden Abfalls mit dem Thermo Scientific™ National Vial Crusher (Röhrchenöffner).
Marke:  Thermo Scientific™ C4040-VC
12074.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10520136
  • 12715.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
Senken Sie Abfallentsorgungskosten durch Verringerung des anfallenden Abfallvolumens mit dem Thermo Scientific™ National Vial Crucher (Röhrchenöffner).
  • Bricht Röhrchen und Ampullen mit einem Volumen von 1 bis 100 ml auf und entfernt die Flüssigkeit aus ihnen
  • Kann 5.000 2 ml-Röhrchen/h verarbeiten
  • Kann sicher in einer Abzughaube betrieben oder an eine Absaugvorrichtung angeschlossen werden, um die Entwicklung brennbarer bzw. toxischer Dämpfe zu vermeiden
  • Umweltfreundliche Abfallentsorgung — aufgebrochenes Glas wird automatisch von Flüssigkeit zur separaten Entsorgung getrennt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Manuelles Tischgerät zum Zerkleinern von Fläschchen, 241/2 H x 81/2 B x 231/2 T Zoll
National
Manual Benchtop Vial Crusher
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ National Vial Crusher (Röhrchenöffner) > Manuelles Tischgerät zum Zerkleinern von Fläschchen