Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle Bördelzangen und Entbördelzangen für Reinräume
Erzielen Sie sichere, wiederholbare Bördelungen oder entfernen Sie Versiegelungen mit minimalem Risiko von Beschädigung.
368.00 CHF - 716.00 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung | Je 1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrielle Chromatographie |
Produktlinie | National |
Produktcode | Marke | Größe | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15200379
|
Thermo Scientific™
C4012-100SS |
11 mm | Manual Crimper |
643.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15277298
|
Thermo Scientific™
C4013-100SS |
13 mm | Manual Crimper |
639.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15267298
|
Thermo Scientific™
C4012-102SS |
11 mm | Manual Decrimper |
716.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15210379
|
Thermo Scientific™
C4013-102SS |
13 mm | Manual Decrimper |
685.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15220379
|
Thermo Scientific™
C4020-102SS |
20 mm | Manual Decrimper |
685.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15217308
|
Thermo Scientific™
C4020-100SS |
20 mm | N/A | |||||||
Beschreibung
Erzielen Sie sichere, wiederholbare Bördelungen oder entfernen Sie Versiegelungen mit minimalem Risiko von Beschädigung mit den manuellen Thermo Scientific™ National Bördelzangen und Entbördelzangen aus Edelstahl.
Bördelzangen sorgen für einen reproduzierbaren, sicheren Verschluss der Fläschchen; Entbördelzangen ermöglichen das einfache bruchfreie Entfernen von Aluminiumverschlüsse.- Aus Edelstahl
- Autoklavierbar
Spezifikation
Je 1 | |
Industrielle Chromatographie | |
National |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.