Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle Bördelzangen und Entbördelzangen für Reinräume
Erzielen Sie sichere, wiederholbare Bördelungen oder entfernen Sie Versiegelungen mit minimalem Risiko von Beschädigung.
Marke:  Thermo Scientific™ C4013-100SS
606.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15277298
  • 609.04 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzielen Sie sichere, wiederholbare Bördelungen oder entfernen Sie Versiegelungen mit minimalem Risiko von Beschädigung mit den manuellen Thermo Scientific™ National Bördelzangen und Entbördelzangen aus Edelstahl.
Bördelzangen sorgen für einen reproduzierbaren, sicheren Verschluss der Fläschchen; Entbördelzangen ermöglichen das einfache bruchfreie Entfernen von Aluminiumverschlüsse.
  • Aus Edelstahl
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Handbördelwerkzeug
Aluminiumverschluss
Industrielle Chromatographie
Je 1
13 mm
National
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Manuelle Bördelzangen und Entbördelzangen für Reinräume > Bördelzange, für 13-mm-Fläschchenverschluss
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.