Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle Bördelzangen und Entbördelzangen für Reinräume
Erzielen Sie sichere, wiederholbare Bördelungen oder entfernen Sie Versiegelungen mit minimalem Risiko von Beschädigung.
Marke: Thermo Scientific™ C4012-102SS
679.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzielen Sie sichere, wiederholbare Bördelungen oder entfernen Sie Versiegelungen mit minimalem Risiko von Beschädigung mit den manuellen Thermo Scientific™ National Bördelzangen und Entbördelzangen aus Edelstahl.
Bördelzangen sorgen für einen reproduzierbaren, sicheren Verschluss der Fläschchen; Entbördelzangen ermöglichen das einfache bruchfreie Entfernen von Aluminiumverschlüsse.- Aus Edelstahl
- Autoklavierbar
Spezifikation
Handentbördelzange | |
Aluminiumverschluss | |
Edelstahl | |
National |
Je 1 | |
11 mm | |
Industrielle Chromatographie |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.