Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange aus Edelstahl für Reinraum, einstellbar
Bietet einen reproduzierbaren, sicheren Verschluss der Fläschchen
Marke: Fisherbrand™ 20 06 2229
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl
- Sterilisierbar für Reinraumanwendungen
- Manuell
- Autoklavierbar
Spezifikation
20 mm Bördelzange | |
20 mm | |
Edelstahl | |
Manual Crimper |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange aus Edelstahl für Reinraum, einstellbar > Für 20 mm-Kappen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur