Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Probenbeutel mit Standboden
GREENER_CHOICE
Der weiße Beschriftungsstreifen erleichtert die Probenidentifizierung
124.00 CHF - 1216.87 CHF
Spezifikation
Beschreibung Whirl-Pak-Umhängetasche
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Tape and Wire
Farbe Clear with White Block
Einwegprodukt Single-use
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Dicke (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Dicke (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11716873
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Whirl-Pak™
B01364WA
18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 in.) 2,50 mil 118 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
30281139
Unterlagen ansehen
Whirl-Pak™
B01364WA
18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 in.) 2,50 mil 118 ml
1216.87 CHF
6000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11726873
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Whirl-Pak™
B01365WA
23 x 11,5 cm (9 x 4,5 in.) 3 mil 532 ml
187.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11766965
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Whirl-Pak™
B01401WA
23 x 15 cm (9 x 6 in.) 3 mil 710 ml
242.11 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11781796
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Whirl-Pak™
B01450WA
38 x 15 cm (15 x 6 in) 4 mil 1,24 l
240.08 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11791796
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Whirl-Pak™
B01451WA
38 x 19 cm (15 x 7.5 in) 4 mil 2 l
256.00 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der weiße Beschriftungsstreifen erleichtert die Probenidentifizierung
  • Die papierähnliche Oberfläche verhindert praktisch das Verschmieren der Tinte
  • Die Oberfläche ist für eine Vielzahl von Schreibgeräten geeignet
  • Nach der Herstellung sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
Whirl-Pak-Umhängetasche
Tape and Wire
Single-use
Steril
Cardboard
Ethylene Oxide Gas
82 °C
Not Autoclavable
Clear with White Block
Polyethylene
Yes
Plastic
-320°F to +180°F
Stand-up Bag
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Probenbeutel mit Standboden