Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Probenbeutel mit Standboden
GREENER_CHOICE
Der weiße Beschriftungsstreifen erleichtert die Probenidentifizierung
Marke:  Nasco B01451WA
202.11 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11791796
  • 256.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der weiße Beschriftungsstreifen erleichtert die Probenidentifizierung
  • Die papierähnliche Oberfläche verhindert praktisch das Verschmieren der Tinte
  • Die Oberfläche ist für eine Vielzahl von Schreibgeräten geeignet
  • Nach der Herstellung sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
Whirl-Pak-Umhängetasche
2 l
0,102 mm
82 °C
38 x 19 cm (15 x 7.5 in)
38 cm
19 cm
69 oz.
Steril
250/Pckg.
4 mil
15 in.
7,5 in.