Learn More
Sampling Systems™ Schmale Reinigungsbürsten für Probenehmer
Stellen Sie sicher, dass der Probenehmer ordnungsgemäß gereinigt wurde, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Sampling Systems™ schmale Probenehmer-Reinigungsbürsten bestehen aus einer Reihe von Bürsten, die sich ideal für die Reinigung von Edelstahl- und Kunststoffprobenehmern eignen.
24.05 CHF - 42.05 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungspinsel |
---|---|
Griffmaterial | Aluminium |
Spitzentyp | Eng |
Durchmesser (metrisch) Borste | 14 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen mit 7 bis 14 mm Durchmesser |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15142818
|
Sampling Systems™
8020N-1100 |
1100 mm |
30.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15839411
|
Sampling Systems™
8020N-1600 |
1600 mm |
36.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15849411
|
Sampling Systems™
8020N-2100 |
2100 mm |
42.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15859411
|
Sampling Systems™
8020N-600 |
600 mm |
24.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hygienische Nylonbürsten
- Robuster Aluminiumgriff
- Schmale Pinselform
Spezifikation
Reinigungspinsel | |
Eng | |
Röhrchen mit 7 bis 14 mm Durchmesser |
Aluminium | |
14 mm |