missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Schmale Reinigungsbürsten für Probenehmer

Stellen Sie sicher, dass der Probenehmer ordnungsgemäß gereinigt wurde, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Sampling Systems™ schmale Probenehmer-Reinigungsbürsten bestehen aus einer Reihe von Bürsten, die sich ideal für die Reinigung von Edelstahl- und Kunststoffprobenehmern eignen.

Marke:  Sampling Systems™ 8020N-600

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15859411

  • 24.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hygienische Nylonbürsten
  • Robuster Aluminiumgriff
  • Schmale Pinselform
Spezifikation

Spezifikation

Reinigungspinsel
Eng
Röhrchen mit 7 bis 14 mm Durchmesser
Aluminium
14 mm
600 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Sampling Systems™ Schmale Reinigungsbürsten für Probenehmer > Längenmaße, metrisch: 600 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt