Learn More
Sampling Systems™ Schmale Reinigungsbürsten für Probenehmer
Stellen Sie sicher, dass der Probenehmer ordnungsgemäß gereinigt wurde, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Sampling Systems™ schmale Probenehmer-Reinigungsbürsten bestehen aus einer Reihe von Bürsten, die sich ideal für die Reinigung von Edelstahl- und Kunststoffprobenehmern eignen.
Marke: Sampling Systems™ 8020N-1600
Beschreibung
- Hygienische Nylonbürsten
- Robuster Aluminiumgriff
- Schmale Pinselform
Spezifikation
Reinigungspinsel | |
Eng | |
Röhrchen mit 7 bis 14 mm Durchmesser |
Aluminium | |
14 mm | |
1600 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.