Learn More
Gibco™ NaOH, 1.0 M
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing.
Marke: Gibco™ A4782902
1828.75 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing. Available in three different grades and two off-the-shelf sizes, these solutions provide outsourcing efficiencies to help reclaim time, space, and other core resources.
Features of Gibco NaOH solutions include:
• 0.1 M, 0.5 M, and 1 M concentrations
• Multi-compendial grade raw materials
• cGMP manufacturing to 21CFR820
• 20 L and 200 L ready-to-use single-use bioprocessing containers
Flexibility
Gibco NaOH solutions provide outsourcing efficiencies for customers manufacturing internally but seeking to partially outsource, as well as for customers with batch sizes that do not justify custom ordering and customers already outsourcing to Thermo Fisher Scientific but seeking additional flexibility. They are produced in the most commonly used concentrations and single-use containers.
Applications of Gibco NaOH solutions
• pH adjustment
• Facility/equipment sanitization
• Chromatography column cleaning, sanitization and storage

Spezifikation
Sodium Hydroxide | |
0 °C | |
Klar | |
≥12 to ≤14 | |
HNaO | |
Caustic soda, Acidity regulatory, Lye or Soda lye | |
[OH-].[Na+] | |
40.00 | |
Compendial |
1310-73-2 | |
100 °C | |
1.0 M | |
200 L | |
Bioprocess Container | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
Natriumhydroxid | |
95 to 100% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2544650 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A4782902,A4782901 |
2534582 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A4782902,A4782901 |
2550674 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A4782902,A4782901 |
2440148 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A4782902,A4782901 |
2529905 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A4782902,A4782901 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
47Stunden
5Minuten
3Sekunden
15Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.