Learn More
IKA™ NANOSTAR 7.5 Digital
Das Rührwerk NANOSTAR 7.5 digital ist um 30 % kleiner als das MICROSTAR 7.5 digital und damit noch platzsparender. Die Leistung bleibt jedoch gleich. Das NANOSTAR 7.5 Digital überzeugt durch perfekte Basisfunktionalitäten, kompakte Bauweise und ist mit nur 0,8 kg leicht zu handhaben.
Marke: IKA™ 0025004356
842.49 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das Konstantdrehmoment-Rührwerk NANOSTAR 7.5 Digital garantiert ein konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich von 50 - 2.000 U/min.
- Einfache Bedienung: Der Betrieb erfolgt über einen stabilen Drehknopf. Die Anzeige zeigt deutlich die Drehzahl an.
- Schnelle Updates: Regelmäßige Software-Updates können schnell und einfach über die USB-Schnittstelle durchgeführt werden.
Spezifikation
0 bis 2.000 U/min | |
LED | |
32 W | |
8,5 mm | |
1.300 mA | |
EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051:2015, EN 61326-1:2013, EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013, EN ISO 12100:2010, 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie, 2006/42/EG Maschinenrichtlinie, 2014/30/EU EMV-Richtlinie, 2011/65/EU RoHS-Richtlinie | |
Verlängerungsarm, Innensechskantschraube, Sechskant-Steckschlüssel, Wellenschutz R 300 (mit 2 Befestigungsschrauben), Spannfutterschlüssel, Netzteil, austauschbarer Adapter (Europa), austauschbarer Adapter (GB), austauschbarer Adapter (USA), austauschbarer Adapter (China), austauschbarer Adapter (Australien), Bedienungsanleitung, Garantiekarte | |
7.5 Digital | |
IP 54 | |
Max. 4000 mPas |
5 l | |
100/240 V | |
0,3 in. | |
53 x 147 x 130 mm | |
50/60 Hz | |
0,5 bis 8 mm | |
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer | |
Bürstenlos, DC | |
Max. an Rührwelle 7,5 Ncm | |
0,8 kg |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30