Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ NP80 Mikrovolumen- und Küvetten- UV-VIS Spektralphotometer
Das Implen NanoPhotometer™ NP 80 UV/Vis-Spektralphotometer für NanoVolume und Küvetten-Anwendungen. Quantifizieren Sie DNA, RNA und Proteine und scannen Sie andere Proben innerhalb von Sekunden.
auf Anfrage
Spezifikation
Extinktionsgenauigkeit | < 1,75 % bei 0,7 A bei 280 nm des Messwerts |
---|---|
Extinktionsbereich | 0,02 bis 330 A NanoVolume, 0 bis 2,6 A Küvette |
Höhe der Strahlmitte | 8,5 mm |
Anschlüsse | 2x USB A, USB B, Ethernet, WLAN |
Detektortyp | CCD-Array mit 3648 Elementen |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15485824
|
Implen™
NP80-Touch |
NP80-Touch |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
15512465
|
Implen™
NP80-Mobile |
NP80-Mobil |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
Das flexible Implen NanoPhotometer™ NP80 UV/VIS Spektralphotometer bietet Küvetten- und NanoVolume Messungen. Es liefert vollständige Scan-Daten von 200 - 900 nm für verschiedene Life Sciences-Anwendungen wie die Quantifizierung von Nukleinsäuren, Proteinen oder Zellkulturen. Das eigenständige Design mit integriertem Touchscreen und geringer Stellfläche macht es ideal für die Laborarbeit.
Störende Oberflächenspannung und Verdampfungseffekte werden durch die Kompression der Probe eliminiert. Während der gesamten Lebensdauer ist keine Neukalibrierung erforderlich. Optionale CFR21-Software für Konformität mit 21 CFR Teil 11 in GxP-Umgebungen lieferbar.
- Erkennungsbereich für dsDNA 1 bis 16,500 ng/μl.
- Erkennungsbereich für BSA 0.03 bis 478 mg/ml
- Mindestprobengröße 0.3 μl
- Scan-Bereich 200 bis 900 nm
- Küvettenleistung 0 - 2.6 A
- Integrierter Vortex für Röhrchen bis zu 2.0 ml
- Zeitmessungen für den gesamten Scan-Bereich: 2.5 bis 4.0 Sekunden
- Vorprogrammierte Anwendungen für (markierte) Nukleinsäuren (DNA, RNA, Oligos), (markierte) Proteine, Proteinassays (Bradford, BCA, Lowry), Kinetik, OD600 und manuelle Methoden
- Die automatische Probenahmefunktion wird automatisch gestartet, sobald der Probenarm geschlossen wird
- Dank True Path Technology™ ist eine Neukalibrierung nicht nötig
- Unabhängig von der Oberflächenspannung der Probe dank Sample Compression Technology™
- Sample Control™ und Blank Control™ für die Analyse der Probenqualität und die Identifizierung von Verunreinigungen
- Steuerungsoptionen: Integriertes 7 in.-Touchscreen, Computer und Tablet
- Ein- und Ausgangsanschlüsse 2 x USB A, USB B, Ethernet, WLAN
- 21 CFR Teil 11-konforme Software (optional)
- Integrierter Dateiserver
- LIMS-Integration durch REST-API
- Hergestellt in Deutschland
Spezifikation
< 1,75 % bei 0,7 A bei 280 nm des Messwerts | |
8,5 mm | |
CCD-Array mit 3648 Elementen | |
20 x 20 x 12 cm | |
Xenon-Blitz | |
90/250 V | |
Nukleinsäuren, Protein-UV, Protein-Assays, Kinetik, OD600, Wellenlänge, Wellenscan, Standardkurve, Absorptionsverhältnis, Konzentration, benutzerdefiniert | |
2,5 bis 4,0 s | |
Küvette, 37 °C ±0,5 °C | |
Linux-basiertes NPOS | |
< 0,5 % bei 240 nm mit NaI | |
± 0,75 nm |
0,02 bis 330 A NanoVolume, 0 bis 2,6 A Küvette | |
2x USB A, USB B, Ethernet, WLAN | |
Handschuhkompatibler 7-Zoll-Touchscreen, 1024 x 600 Pixel | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch | |
<1,8 nm | |
200 bis 900 nm | |
1 bis 16.500 ng/μl | |
1 | |
0,67 und 0,07 mm | |
0,3 bis 2 μl | |
Windows 7, 8, 10 (32 & 64 bit); OS X, iOS; Android OS |
Nur für Forschungszwecke