Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 750, Chromotek
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
84.71 CHF - 298.38 CHF
Spezifikation
Antigen Nano-Secondary™
Konjugat CoraLite Plus 750
Form Liquid
Wirtsspezies Alpaca
Zielspezies Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18099815
Unterlagen ansehen
Chromotek
shuGCL750-2-10
10 μL
84.71 CHF
10 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18015125
Unterlagen ansehen
Chromotek
shuGCL750-2-100
100 μL
298.38 CHF
100 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Spezifikation
Spezifikation
Nano-Secondary™
Liquid
Human
Secondary
CoraLite Plus 750
Alpaca
IgG
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 750, Chromotek