Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 750, Chromotek
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Chromotek shuGCL750-2-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18015125
  • 298.38 CHF / 100 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Spezifikation
Spezifikation
Nano-Secondary™
Alpaca
Secondary
Liquid
CoraLite Plus 750
100 μL
Human
IgG
Name des Produkts
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 750, Chromotek > Quantity: 100 μL