Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 750, Chromotek
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Chromotek shuGCL750-2-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Spezifikation
Nano-Secondary™ | |
Alpaca | |
Secondary | |
Liquid |
CoraLite Plus 750 | |
10 μL | |
Human | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 750, Chromotek > Quantity: 10 μL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur