Learn More
Fisherbrand™ UV-Gelträger
Zubehör für Fisherbrand Horizontale Gel-Elektrophoresesysteme.
Marke:  Fisherbrand™ MS15-UV7
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11803423
  • 49.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für Fisherbrand Horizontale Gel-Elektrophoresesysteme
Spezifikation
Spezifikation
Sub-Gel Midi-Plus Horizontale Gelelektrophoresesysteme
UV-Schale
70 mm x 150 mm
Videos
  • Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ UV-Gelträger > Größe (L x B): 150 x 70 mm