Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss in Laborqualität
Bewahren Sie Proben, bei denen ein Autoklavieren erforderlich ist, in PPCO-Weithalslaborflaschen auf.
Marke: Thermo Scientific™ 2105-0004
15.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
15.68 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bewahren Sie Proben, bei denen ein Autoklavieren erforderlich ist, in Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen aus PPCO in Laborqualität auf. Aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen.
Eigenschaften:- Hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
- Transparenz ermöglicht einfaches Ablesen von Füllständen
- Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
- Verschlüsse ohne Einsätze, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für Auslaufsicherheit†
- Autoklavierbar
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschluss
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen.
Spezifikation
4 oz., 125 ml | |
4 oz. | |
Weithalsflaschen in Laborqualität | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
12 | |
Naturfarben, durchscheinend | |
Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Weithalsflasche in Laborqualität | |
Ohne Dichtungseinlage | |
38 mm | |
Schraubkappe |
125 ml | |
Durchscheinend | |
28 mm | |
72 | |
Unsteril | |
28 mm | |
Ja | |
Weit | |
99 mm | |
3,89 Zoll | |
Polypropylen | |
50 mm | |
Nein |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1403320 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2105-0004 |
1412943 | Konformitätsbescheinigung | 23/10/2024 | 2105-0004 |
1405336 | Konformitätsbescheinigung | 25/07/2024 | 2105-0004 |
1403047 | Konformitätsbescheinigung | 10/07/2024 | 2105-0004 |
1397466 | Konformitätsbescheinigung | 08/12/2023 | 2105-0004 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
24Stunden
18Minuten
4Sekunden
10 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.