Learn More
Azlon™ runde Weithalsflaschen aus Polypropylen Artikelnummer.: 10728795
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ runde Weithalsflaschen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10728795
125 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
125 ml
150 ml
Artikelnummer. 10728795
Marke: Azlon BLP0125P
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese langlebigen runden Flaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probennahme. Azlon™ Runde Weithalsflaschen aus Polypropylen zeichnen sich durch ihre auslaufsichere Konstruktion ohne Einlage sowie durch eine gute Chemikalienbeständigkeit aus. Pflegeleicht. Glatte Konturen gewährleisten effizientes Ausgießen.
Diese dauerhaften Rundflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme. AzlonTM Rundhalsflaschen aus Polypropylen mit weitem Hals sind auslaufsicher, haben keine Einlage und bieten gute chemische Beständigkeit. Einfach zu reinigen. Glatte Innenkontur für effizientes Ausgießen.
  • Durchscheinende, starre Polypropylenflaschen mit Schraubverschluss aus Polypropylen
  • Strapazierfähig und sehr langlebig
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Bestimmungen
  • Chargenzertifikat zum Online-Download verfügbar
  • Großpackungen enthalten gleiche Anzahl von Flaschen und Kappen, getrennt verpackt
  • Autoklavierbar bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4,22 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 32 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
Material Polypropylen
Menge 10/Packung
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 104 mm
Produkttyp Runde Flasche mit großer Öffnung
Höhe (angloamerikanisch) 4,09 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ runde Weithalsflaschen aus Polypropylen >