Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzwecktrichter, Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte
GREENER_CHOICE
Ersetzen Sie Glas-Labortrichter durch diese Mehrzwecktrichter, die eine hervorragende bruchsichere Alternative darstellen.
37.23 CHF - 158.00 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Oberer Durchmesser (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Oberer Durchmesser (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10365701
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4256-0234
65 mm 62 ml
37.23 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10709041
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4256-0414
103 mm 270 ml
43.90 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10440723
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4256-0638
155 mm 1059 ml
158.00 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Allzwecktrichter stellen eine bruchsichere Alternative zu Glastrichtern im Labor dar.
Ideal für zahlreiche Laboranwendungen
  • Erhältlich aus autoklavierbarem PP und nicht autoklavierbarem HDPE
  • 4256-0234 und 4256-0414 sind aus bruchsicherem, autoklavierbarem Polypropylen gefertigt.
  • 4256-0638 besitzt eine besonders große Auslassöffnung für besonders schnelles Abfüllen und ist aus bruchsicherem Polyethylen hoher Dichte (nicht autoklavierbar) gefertigt.
  • Geeignet für ein breites Spektrum von Laboranwendungen.
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzwecktrichter, Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte