Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzwecktrichter, Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Allzwecktrichter stellen eine bruchsichere Alternative zu Glastrichtern im Labor dar.
Marke:  Thermo Scientific™ 4256-0638
149.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10440723
  • 158.00 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Allzwecktrichter stellen eine bruchsichere Alternative zu Glastrichtern im Labor dar.
Ideal für zahlreiche Laboranwendungen
  • 4256-0234 und 4256-0414 sind aus bruchsicheren, autoklavierbarem Polypropylen gefertigt
  • 4256-0638 hat eine große Halsöffnung für den schnelleren Materialtransfer und besteht aus bruchsicherem Polyethylen hoher Dichte (nicht autoklavierbar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
155 mm
26 mm
176 mm
Trichter, Allzweck, HDPE, 162 mm
12 Stück/Packung; 72 Stück/Karton
1059 ml
HDPE
Nein
67 mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.