Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzwecktrichter, Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte
GREENER_CHOICE
Ersetzen Sie Glas-Labortrichter durch diese Mehrzwecktrichter, die eine hervorragende bruchsichere Alternative darstellen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4256-0234
34.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10365701
  • 37.23 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Allzwecktrichter stellen eine bruchsichere Alternative zu Glastrichtern im Labor dar.
Ideal für zahlreiche Laboranwendungen
  • 4256-0234 und 4256-0414 sind aus bruchsicheren, autoklavierbarem Polypropylen gefertigt
  • 4256-0638 hat eine große Halsöffnung für den schnelleren Materialtransfer und besteht aus bruchsicherem Polyethylen hoher Dichte (nicht autoklavierbar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
65 mm
10 mm
65 mm
Trichter, Allzweck, PP, 70mm
12 Stück/Packung; 288 Stück/Karton
62 ml
Polypropylen
Autoklavierbar
21 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzwecktrichter, Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte > Polypropylen; 62 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.