Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Gestelle für Imhoff-Trichter
Leichte Poxygrid Gestelle stützen drei oder vier Imhoff-Einschwingkonen in einer Reihe für einen besseren Blick
Marke: Bel-Art™ F38993-0003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Kegelspitzen berühren für eine einfachere Sicht den Tisch nicht und ermöglichen bei Bedarf das Entfernen des Propfens
- Die Gitterrahmen sind mit Epoxidharz beschichtet, um eine lange Lebensdauer und eine einfache Reinigung zu gewährleisten
- Der breite Sockel sorgt für Stabilität, ohne zu viel Platz auf dem Arbeitstisch einzunehmen
Spezifikation
3 Places | |
Konus | |
44,45 x 17,14 x 40,6 cm (17,5 x 6,75 x 16 in.) | |
44,45 cm | |
17,14 cm | |
40,6 cm |
3 | |
Imhoff Settling Cone Rack | |
17,5 in. | |
6,75 in. | |
16 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Gestelle für Imhoff-Trichter > Halter, Poxygrid, Imhoff, dreifach
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur